Fortfahren mit
A0956
Angelicin
Synonym(e):
2-Oxo-(2H)-furo[2,3-h]-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-on, Isopsoralen, NSC 404563
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
153970
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
InChI key
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Angelicin, an angular furocoumarin, may be used as a photoactivatable molecule that reacts with DNA and unsaturated fatty acids to form monoadducts. Angelicin may be studied as a potential phototherapeutic and to understand its mechanisms of action and effects on RNA and DNA synthesis.
Biochem/physiol Actions
Angular furocoumarin with diverse photobiological effects. Upon long-wavelength UV irradiation, forms monoadduct with double-stranded DNA and reacts with unsaturated fatty acids. Inhibits DNA and RNA synthesis and cell replication in Ehrlich ascites tumor cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3468PHL89874SML3514
Angelicin phyproof® Reference Substance
PHL89874
Angelicin
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angelicin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)