Merck
PHL83529
Orientin-2′′-galactosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2′′-O-Galactosylorientin
Größe auswählen
10 MG
€ 433,00
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 433,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.52
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 433,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c4c(c(cc3O)O)C(=O)C=C(O4)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c28-6-15-20(36)22(38)26(43-27-23(39)21(37)19(35)16(7-29)42-27)25(41-15)18-12(33)4-11(32)17-13(34)5-14(40-24(17)18)8-1-2-9(30)10(31)3-8/h1-5,15-16,19-23,25-33,35-39H,6-7H2/t15-,16+,19-,20-,21-,22+,23+,25+,26-,27-/m1/s1
InChIKey
QQBFHNKJGBCSLG-KLYXJHKJSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)