Fortfahren mit
PHL83337
Isorhamnetin-3-rutinosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Narcissosid, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′-methoxyflavon-3-rutinosid, 3-Rutinosylisorhamnetin, Isorhamnetol-3-rutinosid, Quercetin-3′-methylether-3-rutinosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.54
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O[C@@H]([C@H](CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O1)O2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC3=C(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)OC5=CC(O)=CC(O)=C5C3=O
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(32)21(35)23(37)27(41-9)40-8-16-19(33)22(36)24(38)28(43-16)44-26-20(34)17-13(31)6-11(29)7-15(17)42-25(26)10-3-4-12(30)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-24,27-33,35-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-/m1/s1
InChI key
UIDGLYUNOUKLBM-OWIBGMBDSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1351818PHL82568PHL89314
Isorhamnetin phyproof® Reference Substance
PHL89314
Isorhamnetin
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
food and beverages
application(s)
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)