Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 € 141,10 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 575,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34N4O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 141,10
Listenpreis€ 166,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
InChI key
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride has been used for the inhibition of calcium-permeable AMPAR (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor). It has also been used to study the involvement of AMPAR in biphasic activation of stress-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase-1.
Biochem/physiol Actions
Blocks Ca2+ permeable AMPA receptor channels.
Other Notes
Synthetic analog of Joro spider toxin.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?