Merck
PHL80614
Phytolaccagenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Jaligonsäure-30-methylester
Größe auswählen
10 MG
€ 545,00
€ 545,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 545,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H48O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 545,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(C2C(C3C(C4(CCC5(C(CC(CC5)(C)C(=O)OC)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1O)C)(CO)C
InChI
1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)
InChIKey
CYJWWQALTIKOAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)