Merck
LMPS010
Polysulfid in leichtem Mineralöl
0.0005% (5 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Größe auswählen
100 ML
€ 154,00
€ 154,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 154,00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 154,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Konzentration
0.0005% (5 ppm)
SMILES String
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChIKey
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)