Merck
27238
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Beschreibung
silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel nicht enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
  • Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
  • Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Megan A Dickson et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 49-49 (2020-05-16)
Cigarette smokers have a reduced risk of developing preeclampsia, possibly attributed to an increase in carbon monoxide (CO) levels. Carbon monoxide is a gasotransmitter that has been implicated in maintaining vascular tone, increasing angiogenesis, and reducing inflammation and apoptosis at
Questions
  1. Do these vials need to be autoclaved before use?
    1 answer
    1. It is not recommended to autoclave these silanized vials therefore there is no need to autoclave them before use.