Merck
ERMAC082
6-Methyl-chrysen
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
€ 330,00
€ 330,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 330,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.31
Beilstein:
1954732
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 330,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
InChIKey
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)