Wichtige Dokumente
CRM30482
Spiromesifen-Metabolit M01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-mesityl-1-oxaspiro(4.4)non-3-en-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
UWNPKBJDSGDYAU-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)