Merck
96047
Supelco
1,4-Cyclohexandicarbonsäure
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
164-167 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)