Fortfahren mit
8.41088
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-975-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
220-221 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20365726109141712
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥97.5% (GC), 97.5-102.5% (T), 98%
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
220-221 °C
mp
30-33 °C
mp
-
mp
101-104 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c