Merck
206431
Sigma-Aldrich
Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat, Mischung aus cis und trans
97%
Synonym(e):
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
Beilstein:
1876703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Dampfdichte
6.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 85 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
730 °F
Expl.-Gr.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.111 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)