Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-072-7
Beilstein/REAXYS Number:
1816777
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI key
TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?