Merck
94539
Supelco
Kynurensäure
analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxychinolin-2-carboxylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
Beilstein:
147451
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)