Merck
T8941
L-Tryptophan
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionsäure, L-α-Amino-3-indolpropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-795-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86197
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Application
L-Tryptophan wird bei der Zubereitung von PreC-Medien und in der Zellkultur verwendet.
Biochem/physiol Actions
Tryptophan (Trp) ist eine der funktionellen Aminosäuren, die mit Wachstum, Reproduktion, Erhaltung und Immunität im Zusammenhang stehen. Eine erhöhte Trp-Verfügbarkeit ist für die Regulierung von Stimmung, Kognition und Verhalten notwendig. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass L-Trp nützlich sein könnte, um bei gesunden Erwachsenen entgegen dem normalen zirkadianen Rhythmus Schlaf zu induzieren. Die Trp-Aufnahme durch das Gehirn hängt vom Plasmaverhältnis von Trp zu allen anderen LNAAs (large neutral amino acids; großen neutralen Aminosäuren) ab. Je höher das Trp-zu-LNAA-Verhältnis ist, umso größer ist die Trp-Aufnahme.
Other Notes
Aminosäure-Zwischenproduct von Serotonin und Melatonin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)