Merck
854981
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, 1,5 mL, große Öffnung (6 mm), 11,6 x 32 mm
volume 1.5 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Fläschchen mit standardmäßiger und großer Öffnung (Bördelkappe, 1,5 mL, Braunglas, 11,6 x 32 mm) werden mit Aluminiumverschlüssen verwendet. Die 11-mm-Aluminiumverschlüsse verfügen über 6-mm-Öffnungen.
Eignung
Mit folgenden Autosamplern kompatibel:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Sonstige Hinweise
Der Innendurchmesser der Fläschchen kann aufgrund des Herstellungsprozesses variieren. Mit diesen Fläschchen mit großer Öffnung sind nur die folgenden Einsatz-Bestellnummern kompatibel.
  • SU860067PK100 KONISCHER 0,1-ML-GLASEINSATZ, 6 X 31 MM
  • 854988PK1000 KONISCHER 0,1-ML-GLASEINSATZ, 6 X 31 MM
  • SU860066PK100 KONISCHER 0,1-ML-GLASEINSATZ MIT BODENFEDER, 6 X 28 MM
  • 854110PK1000 KONISCHER 0,1-ML-GLASEINSATZ MIT BODENFEDER, 6 X 28 MM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)