Merck
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
Größe auswählen
1 EA
€ 1.930,00
€ 1.930,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.930,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
€ 1.930,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymethacrylate
Aktive Matrixgruppe
Glycoprotein phase
Partikelgröße
5 μm
pH Betriebsbereich
4.0-8.0
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.