Merck
821961
TSKgel® Q-STAT (7 µm) HPLC Column
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonym(e):
TSKgel® Q-STAT-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Q-STAT HPLC-Säule, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L23
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh Q-STAT, 21961
Parameter
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.5-1.4 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
7 μm
Betriebs-pH-Wert
3-10
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
TSKgel Q-STAT-Säulen sind mit hydrophilen, nicht porösen 7- und 10-μm-Harzpartikeln gepackt, deren Oberfläche aus einem offen zugänglichen Netz mehrschichtiger Anionenaustauschgruppen besteht. Die innovative Bindungschemie in Verbindung mit den relativ großen Partikeln hat eine bemerkenswerte Ladekapazität und einen niedrigen Betriebsdruck zur Folge, weshalb sich diese Säulen für alle HPLC- und FPLC-Systeme eignen. Zu den Anwendungsbereichen der TSKgel Q-STAT-Säulen gehört die Trennung von: Proteinen, Peptiden, niedermolekularen Nukleinsäuren, Aggregaten und Ladungsisomeren von monoklonalen Antikörpern, PEGylierten Proteinen, Oligo-DNA und siRNA.
Physikalische Form
In DI-Wasser transportiert.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
FPLC is a trademark of Cytiva
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)