Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,80 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.19
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-705-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
61 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
bp
97-99 °C/1013 hPa
mp
-116 °C
transition temp
flash point 12 °C
solubility
0.597 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCC
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanethiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?