Merck
82031-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L19
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.1 mm
Matrix
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
ion exclusion
Allgemeine Beschreibung
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Fußnote
Ca2+ Form
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)