Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
5.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 56.1 °C)
grade
purum
assay
≥95.0%
form
liquid
autoignition temp.
1139 °F
refractive index
n20/D 1.572
bp
229 °C (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2
InChI key
QSDACPJNNYTTDP-UHFFFAOYSA-N
Application
- RAFT homopolymerization of vinylbenzyl chloride with benzyl ethyl trithiocarbonate and synthesis of block copolymers from poly (VBC) macro-RAFT agent: Die Studie befasst sich mit Polymerisationen lebender Radikaler, angewendet auf die Polymerisation von Vinylbenzylchlorid (Sato et al., 2014).
- Quaternized poly (styrene-co-vinylbenzyl chloride) anion exchange membranes for alkaline water electrolysers: Dieser Artikel beschreibt die Verwendung eines Styrol- und Vinylbenzylchlorid-Copolymers als Polymerrückgrat für die Entwicklung von Anionenaustauschmembranen (Vengatesan et al., 2015).
- Polybenzimidazole-crosslinked poly (vinylbenzyl chloride) with quaternary 1, 4-diazabicyclo (2.2. 2) octane groups as high-performance anion exchange membrane: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Vernetzung von Polybenzimidazol mit Poly(vinylbenzylchlorid), welche die Flexibilität und Festigkeit der Membran in verschiedenen Stadien verbessert (Lu et al., 2015).
- Preparation and characterization of sulfur-vinylbenzyl chloride polymer under optimized reaction conditions using inverse vulcanization: Diese Studie legt den Fokus auf die Reaktion von 4-Vinylbenzylchlorid mit Schwefel unter optimierten Bedingungen zur Herstellung eines linearen schwefelbasierten Polymers (Abbasi et al., 2021).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description purum, mixture of isomers, ≥95.0%, stabilized | description 90% | description 98% | description - |
| assay ≥95.0% | assay 90% | assay 98% | assay - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| density 1.074 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.155 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| vapor density 5.3 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| refractive index n20/D 1.572 | refractive index n20/D 1.572 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.548 (lit.) |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?