Merck
66882-U
Supelco
Empore SPE-Scheiben
C8, diam. 47 mm, pk of 20
Synonym(e):
C8, SPE disk, 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Empore SPE-Scheiben, matrix active group C8, diam. 47 mm, pk of 20
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
CDS Analytical 98-0604-0214-0
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
C8
Partikelgröße
12 μm
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Membran-SPE-Technologie besteht aus SPE-Partikeln, die eng in ein Netzwerk aus inerten PTFE-Fibrillen eingebettet sind (90 % SPE-Partikel: 10 % PTFE, nach Gewicht). Der SPE-Membran-Herstellungsprozess führt zu einem hochdichten und gleichmäßigen Extraktionsmedium, das deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen SPE-Produkten mit Sorbensbett/gepacktem Bett bietet. Die Empore-SPE-Technologie bietet ein dichteres, gleichmäßigeres Extraktionsbett als herkömmliche Packbettprodukte, was zu niedrigeren Bettgewichten, kürzeren Diffusionswegen zwischen Analyt und Pore und effizienteren Extraktionen führt.
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
  • Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
  • Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
  • Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
  • Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
  • Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
  • Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Sonstige Hinweise
Ideal for the extraction of semi- and non-volatile compounds from water and soil. Applicable for use with:
  • EPA Method 549.2 - Diquat and Paraquat
Rechtliche Hinweise
Empore is a trademark of CDS Analytical
Haftungsausschluss
CDS Analytical LLC hat kürzlich von 3M Purification Inc. die Rechte an den Empore-Produkten erworben. In der Übergangsphase können Sie Produkte mit dem Branding von jeweils einem dieser beiden Hersteller auf der Verpackung erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aurelien Dugourd et al.
Molecular systems biology, 17(1), e9730-e9730 (2021-01-28)
Multi-omics datasets can provide molecular insights beyond the sum of individual omics. Various tools have been recently developed to integrate such datasets, but there are limited strategies to systematically extract mechanistic hypotheses from them. Here, we present COSMOS (Causal Oriented