Merck
66888-U
Supelco
Empore SPE-Scheiben
Anion Exchange, pk of 20, diam. 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Empore SPE-Scheiben, matrix active group Anion Exchange, pk of 20, diam. 47 mm
Zusammensetzung
counter-ion (chloride)
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
Anion Exchange
Partikelgröße
12 μm
12 μm
Porengröße
80 Å pore size
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Membran-SPE-Technologie besteht aus SPE-Partikeln, die eng in ein Netzwerk aus inerten PTFE-Fibrillen eingebettet sind (90 % SPE-Partikel: 10 % PTFE, nach Gewicht). Der SPE-Membran-Herstellungsprozess führt zu einem hochdichten und gleichmäßigen Extraktionsmedium, das deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen SPE-Produkten mit Sorbensbett/gepacktem Bett bietet. Die Empore-SPE-Technologie bietet ein dichteres, gleichmäßigeres Extraktionsbett als herkömmliche Packbettprodukte, was zu niedrigeren Bettgewichten, kürzeren Diffusionswegen zwischen Analyt und Pore und effizienteren Extraktionen führt.
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
  • Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
  • Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
  • Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
  • Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
  • Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
  • Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
Polymer-based SAX disk developed for the extraction of acidic compounds (e.g., carboxylic acids) from water samples and soil extractions. Amenable for the following methods:
  • EPA Method 548.1 - Endothall
  • EPA Method - Haloacetic acids and Dalapon
Rechtliche Hinweise
Empore is a trademark of CDS Analytical
Haftungsausschluss
CDS Analytical LLC hat kürzlich von 3M Purification Inc. die Rechte an den Empore-Produkten erworben. In der Übergangsphase können Sie Produkte mit dem Branding von jeweils einem dieser beiden Hersteller auf der Verpackung erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Whitham et al.
Cell metabolism, 27(1), 237-251 (2018-01-11)
Exercise stimulates the release of molecules into the circulation, supporting the concept that inter-tissue signaling proteins are important mediators of adaptations to exercise. Recognizing that many circulating proteins are packaged in extracellular vesicles (EVs), we employed quantitative proteomic techniques to