Merck
57690-U
RheFlex® PEEK-Verschraubungen
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Synonym(e):
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 5 ea
Kompatibilität
1/16 in. tubing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Rheodyne Ventile. Halten einem Druck von 5000 psi/350kg/cm2 stand.
Rechtliche Hinweise
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the length of product 57690-U, Rheflex PEEK Fitting?
    1 answer
    1. The length of Rheflex PEEK Fitting 57690-U is 33 mm, or 1.32 in.