Fortfahren mit
58639
Upchurch Verschraubungen-Kit
for use with Waters
Synonym(e):
UPTIGHT FITTING-KIT, WATERS SYSTEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc 1413
compatibility
for use with Waters
General description
When caught without the fitting needed to install a column, new plumbing line, etc., these kits come in handy. They contain all the fittings and tubings needed to operate the high performance liquid chromatography (HPLC) system, conveniently stored in a plastic case.
Features and Benefits
; Edelstahl-Waters ZDV Union, 0,020", 2 Stück; Waters Hohlschraube, 10 Stück; Waters Ferrule, 10 Stück; Edelstahl-ZDV-Verbindung, 0,020", 2 Stück; Edelstahl-Hohlschraube, 5 Stück; Edelstahl-Mutter, 5 Stück; Tefzel Kappe, 2 Stück; Delrin Stopfen, 2 Stück; Fingertight II Hohlschraube (Delrin), 2 Stück; PEEK Ersatz-Ferrule, 4 Stück; 1/16 in. Flanschlose Hohlschraube, schwarz, Delrin, 6 Stück; 1/16" Flangeless Ferrule, Tefzel, 6 Stück; Edelstahl-Tubing, 5cm × 0,01" ID, 4 Stück; Edelstahl-Tubing, 20cm × 0,01" ID, 4 Stück; Edelstahl-Tubing, 5cm × 0,02" ID, 4 Stück; Edelstahl-Tubing, 10cm × 0,02" ID, 4 Stück; Edelstahl-Tubing, 20cm × 0,02" ID, 4 Stück; Edelstahl-Tubing, 10cm × 0,01" ID, 4 Stück
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)