Fortfahren mit
57477
RheFlex® PEEK-Verschraubungen
Fitting set, 1/8 in. tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
fitting
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
compatibility
1/8 in. tubing
Features and Benefits
Für Rheodyne Ventile. Halten einem Druck von 5000 psi/350kg/cm2 stand.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
57692Z22725057654
description
Fitting set, 1/8 in. tubing
description
Ferrule pack, 1/16 in. tubing
description
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
description
10-32 nut and ferrule
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 10 ea
fitting
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
fitting
-
fitting
-
fitting
10-32 nut and ferrule
compatibility
1/8 in. tubing
compatibility
1/16 in. tubing
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheFlex® PEEK-Verschraubungen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)