Merck
51257-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
Verpackung
pkg of 10 ea
Kompatibilität
for use with (1/32" tubing)
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Allgemeine Beschreibung
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)