Merck
57626
Probenschleife für Einspritzvorrichtung Modell 7725
volume 50 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Volumen
50 μL
Allgemeine Beschreibung
Sample loop for model 7725 injector (volume 50 μL) is suitable for advanced fluid-handling solutions for a wide variety of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be utilized in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.