Merck
57648
Probenschleife für Einspritzvorrichtungen 9010, 9125 und 9725
volume 2 mL, PEEK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK , PEEK sample loop
O.D.
1.6 mm , 1/16 in.
volume
2 mL
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)