Merck
GF99424312
Stainless steel - AISI 304
mesh, size 0.54 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 150 × 150 mm, thickness 0.6 mm
Synonym(e):
FE228720
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-243-12
Größe
0.54 mm
150 × 150 mm
Dicke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)