Merck
575655-U
Supelco
Durchstechbare Abdeckmatten für Platten mit 96 quadratischen Wells
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates, pk of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pk of 50
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
configured for sealing Discovery SPE and square well collection plates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.