Merck
55237-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Supel QuE, Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Zusammensetzung
magnesium sulfate, 4 g
sodium bicarbonate, 5 g (Cat. No. S6014)
sodium chloride, 1 g (Cat No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
15 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Suitable for extracting ~10 g food/agricultural sample. The citrate is used to buffer the extraction to pH 5.0 - 5.5. At this pH, most acid and base labile pesticides are. The sodium bicarbonate is used to further stablize acid labile pesticides.
Rechtliche Hinweise
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mohammad Faraji et al.
Food chemistry, 240, 634-641 (2017-09-28)
A QuEChERS based methodology was developed for the simultaneous identification and quantification of acetamiprid, imidacloprid, and spirotetramat and their relevant metabolites in pistachio by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the first time. First, sample extraction was done with MeCN:citrate buffer:NaHCO
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Verwandter Inhalt
QuEChERS ist eine schnelle, einfache, kostengünstige, effektive, robuste und sichere Probenaufreinigungsmethode, die zur Vorbereitung von Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Proben für die Pestizidanalyse verwendet wird. QuEChERS basiert auf der Technik der Festphasenextraktion (SPE) zur Probenvorbereitung.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.