Merck
53562-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, suitable for PFAS testing
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
9.9% carbon loading
Parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
25 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Anwendung(en)
PFAS testing
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis® Express PFAS is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped ODS stationary phase of Ascentis® Express PFAS provides an application tested solution for PFAS analysis.
Hinweis zur Analyse
Target analytes include short chain and long chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), including branched and linear isomers.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.