Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
120 cc
fitting
1/8 in. fitting
application(s)
PFAS testing
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 120 cc, 1/8 in. fitting | description volume 120 cc, 1/4 in. fitting | description volume 750 cc, 1/4 in. fitting | description volume 750 cc, 1/2 in. fitting |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
| volume 120 cc | volume 120 cc | volume 750 cc | volume 750 cc |
| fitting 1/8 in. fitting | fitting 1/4 in. fitting | fitting 1/4 in. fitting | fitting 1/2 in. fitting |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) PFAS testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
EPA1633 | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelcarb HC Kohlenwasserstofffalle
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313-99-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?