Merck
51569-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonym(e):
Core-Shell (SPP) Fused Core polar eingebettete HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® Express RP-Amid, 2 μm UHPLC-Säule, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis® Express 2 μm RP-Amid ist eine Hochgeschwindigkeits- und hochauflösende HPLC-Säule, die auf einem neuen Fused-Core® Partikeldesign basiert. Die Fused-Core Partikel bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Partikeldesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,4-μm-Schale und der geringen Partikelgesamtgröße von 2 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die in einem Schritt gebundene, endverkappte, auf Amid basierende, polar eingebettete stationäre Phase von Ascentis Express 2 μm RP-Amid zeichnet sich durch stabile Umkehrphasenmaterialien mit weniger hydrophoben Eigenschaften aus. Ascentis Express 2 μm RP-Amid kann für basische, saure oder neutrale Verbindungen mit orthogonaler Selektivität aus C18 oder C8 verwendet werden.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael T Furlong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 926, 36-41 (2013-04-02)
Clopidogrel is prescribed for the treatment of Acute Coronary Syndrome and recent myocardial infarction, recent stroke, or established peripheral arterial disease. A sensitive and reliable high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) assay was developed and validated to enable reliable
Martin Mzik et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1020, 85-89 (2016-04-01)
A simple, rapid and sensitive method based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been developed and validated for the quantitative determination in rat plasma of a new candidate for AD treatment, namely PC 48 (a 7-MEOTA-donepezil like compound) in
Erzsébet Oláh et al.
Journal of chromatography. A, 1217(23), 3642-3653 (2010-04-23)
Today sub-2 microm packed columns are very popular to conduct fast chromatographic separations. The mass-transfer resistance depends on the particle size but some practical limits exist not to reach the theoretically expected plate height and mass-transfer resistance. Another approach applies
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
S Fan et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(12), 2093-2101 (2013-10-22)
A liquid chromatography-linear ion-trap spectrometry (LC-MS³) method using β-receptor molecular-imprinted polymer (MIP) solid-phase extraction (SPE) as clean-up was developed to determine simultaneously and confirmatively residues of 25 β₂-agonists and 21 β-blockers in urine samples. Urine samples were subjected to enzymatic
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Niedermolekulare Verbindungen, sogannte Small Molecules, sind neutrale und ionische Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das üblicherweise unterhalb von 900 Dalton liegt. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS vornehmlich unter Verwendung von Kieselgelpartikeln oder monolithischen stationären Phasen mit einem breiten Spektrum von „Säulenchemien“ (Modifikationen) effektiv getrennt und analysiert werden.