Merck
51391-U
Supelco
EXP® Titanium Hybrid Ferrule
size 1/16 in.
Synonym(e):
High Pressure Sealing Ferrule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 10
Größe
1/16 in.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)