58468
Dynaseal Verschraubungen
pkg of 10 ea, Kel-F ferrule
Synonym(e):
Kel-F FERRULES,1/16” PK/10
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Empfohlene Produkte
Materialien
Kel-F ferrule
Verpackung
pkg of 10 ea
Fitting
1/16 in. Dynaseal ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die von Hand anziehbaren Dynaseal Fittings halten bei Drücken bis über 7000psi/490kg/cm² dicht. Jedes Fitting besteht aus einer wiederverwendbaren Verschraubung, einer Hülse und einem Ferrule. Das Ferrule deformiert die Edelstahlunterlage nicht und kann ebenfalls wiederverwendet werden. Mit Ausnahme des Fittings für Rheodyne Ventile sind diese Fittings mit allen 1/16 in. female Druckfittings, die gegenwärtig bei HPLC-Säulen verwendet werden, kompatibel. Abstandshalter sind dort für eine leckfreie Dichtung sinnvoll, wo Säulenendfittings unterschiedliche Gewindelängen haben.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)