Merck
4M4829-U
Supelco
1,4-Dioxan-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Synonym(e):
p-Dioxan-d8, Octadeuterodioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.15
Beilstein:
1307286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 5 × 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leah E Jackson et al.
Journal of separation science, 44(4), 860-869 (2020-12-17)
In this study, we developed an analytical method for the determination of 1,4-dioxane in aqueous solutions using freeze-assisted liquid-liquid extraction, also known as frozen microextraction, and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry with select reaction monitoring. The method is