Merck
ICS023
Supelco
Sulfid-IC-Standard
certified reference material
Größe auswählen
100 ML
€ 114,00
500 ML
€ 178,00
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 114,00
500 ML
€ 178,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 114,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC ICS-023-100
Konzentration
1000 μg/mL
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials sind im Analysenzertifikat zu finden.
Anwendung
  • Sulfid-IC-Standard in der analytischen Chemie: Sulfid-IC-Standards sind für eine genaue Sulfid-Analyse in verschiedenen Proben von entscheidender Bedeutung. Diese hochreinen Standards gewährleisten eine präzise Kalibrierung von Ionenchromatographiesystemen, die für die Sulfidspurenanalyse in der pharmazeutischen und biochemischen Forschung von entscheidend ist (Sun et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Die Konzentration dieses Produkts beträgt 1000 µg/ml. Das Lösungsmittel ist 1 % NaOH in Wasser.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. What is the packaging information for ICS023-500ML?
    1 answer
    1. The packaging for product ICS023-500mL consists of a 500 ML NM 38-430 NAT HDPE BTL and a 38-430 RED PP CAP PTFE LINER.