Merck
48088
Supelco
2-Brom-1-chlorpropan -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6BrCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 601
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type internal/surrogate
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC(CCl)C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
InChIKey
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Bromo-1-chloropropane may be used as an internal standard for the quantification of haloacetonitriles [1] and volatile organochlorine compounds in landfill leachates[2] using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Characterization of chlorination by-products in cooling effluents of coastal nuclear power stations
Allonier S-A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 38(12), 1232-1241 (1999)
Static headspace versus head space solid-phase microextraction (HS-SPME) for the determination of volatile organochlorine compounds in landfill leachates by gas chromatography
Menendez F C.J, et al.
Talanta, 63(4), 809-814 (2004)