Merck
43256
Supelco
Palmitinsäure-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonym(e):
Hexadecansäure-1,2,3,4-13C4
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
402.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
206.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)