Wichtige Dokumente
342831
Siliziumdioxid
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cristobalit, Kieselgel, Quarz, Seesand
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
fused (granular)
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
Partikelgröße
1-3 mm
mp (Schmelzpunkt)
1610 °C (lit.)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?