Merck
29864-U
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 039110
Kanüle L × AD × ID
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
Volumen
500 μL
Rechtliche Hinweise
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)