Merck
24437
SGE-Nadeln für RN-Spritzen
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
replacement needles
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SGE 037110
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)