29112-U
Mit Inter-Seal™ verbundene Kappen (Kappen und Liner sind nicht trennbar)
black cap, PTFE/silicone septa, thread for 10-425
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septa
black cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
thread for 10-425
Allgemeine Beschreibung
Die Vorteile sind:
- Hohe Bindungsstärke
- Für wiederholte Injektionen
- Ausgezeichnete Dichtigkeit
- Breite chemische Resistenz
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)