Fortfahren mit
27419
Screw Top vials, 12 × 32 mm, limited volume step vial
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber glass vial, lips on vial glass insert
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.25 mL
fitting
thread for 10-425
application(s)
general analytical
General description
Vial incorporates the unique StepVial design that precisely centers a limited volume insert in the vial neck. The interior finish of the top of the vial is recessed to allow the top of the insert to rest correctly in the vial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2741824712Z291641
description
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
description
volume 0.25 mL, clear glass vial,
step vial, large opening (with glass insert)
, pkg of 100 ea
description
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
description
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
volume
0.25 mL
volume
0.25 mL
volume
0.1 mL
volume
2 mL
fitting
thread for 10-425
fitting
thread for 10-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 8-425
material
lips on vial glass insert, amber glass vial
material
clear glass vial, lips on vial glass insert
material
natural polypropylene vial
material
amber glass vial (standard opening)
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)