Merck
28659-U
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
thread for 10-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type screw thread vial
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
49 °C temp. limit
Fitting
thread for 10-425
Kompatibilität
for use with 2mL large opening vials
Allgemeine Beschreibung
Grüne Thermoset-Kunststoffkappen mit F-217-PTFE-Liner sind bekannt dafür, das breiteste Spektrum chemischer Kompatibilität zu bieten und die beste Temperaturtoleranz unter den Kunststoffverschlüssen zu besitzen. Die Farbe Grün dient zur bequemen Identifizierung des PTFE-Linersystems. Hinterschäumte F-217-PTFE-Liner sind bei Raumtemperatur beständig gegenüber Angriffen von praktisch allen Chemikalien; sie sind widerstandsfähig gegen Gerüche und Stöße und bieten einen dichten Verschluss mit geringer Feuchtigkeitsdurchdringungsrate. F-217 besitzt einen Schaumkern mit niedriger Dichte zwischen zwei Festschichten LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Anwendungsgebiete dieser F-217/PTFE-ausgekleideten Kappen sind unter anderem analytische Laborproben, hochreine Chemikalien, stark saure Lösungsmittel, Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)