Merck
28861-U
Supelco
Besonders reiner Gasreiniger (Inline-Design)
moisture trap, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Materialien
stainless steel
Allgemeine Beschreibung
Installation und Austausch der Click-On-Reiniger ist einfach. Es besteht kein Risiko die Anschlüsse der Gasleitung durch zu festes Anziehen zu schädigen. Befestigen Sie einfach die Anschlüsse in der Gasleitung, installieren die Falle und drehen die Anschlüsse von Hand fest. Click-On-Super-Clean-Gasreiniger sind mit und ohne sichtbare Indikatoren erhältlich.
Hinweis: Die Click-On-Anschlüsse sind nicht enthalten und müssen vor dem ersten Einsatz separat erworben werden.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)