Merck
28408-U
Supelco
Vakuumadapter
I.D. 10 mm, pk of 1
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
Verpackung
pk of 1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
ID
10 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)