Merck
28148-U
Supelco
Filter Frit for MSA Sampling Pump
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
industrial hygiene
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)